Merck
E45309
Ethyl phenylpropiolate
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C≡CCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-703-8
Beilstein/REAXYS Number:
639637
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
260-270 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)