Merck
264482
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
100-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
FUGDCKXBUZFEON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • α-azidoacetophenones
  • N-(2,6-difluorobenzyl)-N′-(1H-5-indazolyl)urea
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mariela Bollini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(4), 1110-1113 (2013-01-10)
Design of non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase with improved activity towards Tyr181Cys containing variants was pursued with the assistance of free energy perturbation (FEP) calculations. Optimization of the 4-R substituent in 1 led to ethyl and isopropyl analogs 1e
Masayuki Iwakubo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 350-364 (2006-10-19)
In a previous study, we identified several structurally unrelated scaffolds of the Rho kinase inhibitor using pharmacophore information obtained from the results of a high-throughput screening and structural information from a homology model of Rho kinase. 1H-Indazole is one of