Merck
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
Wybierz wielkość
1 G
199,00 zł
199,00 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
199,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
138-143 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Klucz InChI
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)