Merck
290424
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetic acid
95%
Wybierz wielkość
5 G
152,60 zł
152,60 zł
Cena katalogowa218,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
152,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
152,60 zł
Cena katalogowa218,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
126-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2,5-difluorofenylooctowy został użyty w syntezie 2,2-dimetylo-4-(2,5-difluorofenylo)-5-[4-(aminosulfonylo)fenylo]-3(2H)-furanonu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)