Merck
264261
Sigma-Aldrich
2′,5′-Difluoroacetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4882 (lit.)
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′,5′-Difluoroacetophenone has been used in the preparation of 2,5-difluorostyrene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2, 3-Difluorostyrene and 2-Chloro-5-fluorostyrene. The Preparation of Aromatic Fluorine Compounds.
BERGMANN ED and Berkovic S.
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 919-923 (1961)