Merck
263664
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
Beilstein:
2436228
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5748 (lit.)
tw
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)