Merck
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
Synonim(y):
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2PO(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.57
Beilstein:
1363361
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)