Przejdź do
C56255
Chloromethylphosphonic dichloride
97%
Synonim(y):
(Chloromethyl)phosphonic acid dichloride, (Chloromethyl)phosphonic dichloride, (Chloromethyl)phosphonoyl dichloride, (Chloromethyl)phosphoryl dichloride, Chloromethanephosphonic acid dichloride, Chloromethanephosphonic dichloride, Chloromethyl dichlorophosphine oxide, Chloromethylphosphonyl dichloride, Dichloro(chloromethyl)phosphine oxide, P-(Chloromethyl)phosphonic dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
355,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2P(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-848-4
Beilstein/REAXYS Number:
969707
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
355,50 zł
Cena katalogowa474,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine oxide
SMILES string
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4608M9653142875
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
-
density
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
bp
284 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)