Przejdź do
392626
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
technical grade
Synonim(y):
(Hydroxymethyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl phosphonomethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
221-391-6
MDL number:
Form:
liquid
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies
  • Dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition
  • Phosphonates for anti-HIV-1 activity
  • Homo and copolymers of phosphonated norbornenes
Involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles
Reactant for Mitsunobu reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
411361366668565415
description
technical grade
description
96%
description
96%
description
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
bp
40-41 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
bp
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>752.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 400 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)