Merck
26253
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15ClSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Beilstein:
1732625
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431
bp
151 °C (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(3-chloropropylo)trimetylosilan został użyty do otrzymania:
  • 8-(3-trimetylosililo)chinolonu w warunkach katalizy przeniesienia fazowego[1]
  • pentanolu 5-trimetylosililowego[2]
  • N-(trimetylosililoalkilo)diaminy[3]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New deoxynojirimycin derivatives as potent inhibitors of intestinal a-glucohydrolases.
Lesur B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(3), 355-360 (1997)
Silyl Modification of Biologically Active Compounds. 10. Lipid Type Organosilicon Derivatives of 8-Hydroxyquinoline and N-(2-Hydroxyethyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro (sila, iso) quinolines.
Segal I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(5), 613-624 (2005)
Organosilicon Compounds. Part V. Synthesis of N-(trimethylsilylalkyl) diamines and N-(trimethylsilylalkyl)-N'-(2-mercaptoethyl) diamines.
Thames SF and Edwards LH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2339-2342 (1968)