Merck
262420
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride
80%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • 2,6-dimethoxyphenylpenicillin[1]
  • didechloro-OO-dimethylpyoluteorin[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
506. The structure of pyoluteorin.
Birch AJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2641-2644 (1964)
274. Derivatives of 6-aminopenicillanic acid. Part III. 2, 6-Dialkoxybenzoyl derivatives.
Doyle FP, et al.
Journal of the Chemical Society, 1453-1458 (1962)