Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł 132,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
265-957-0
MDL number:
Assay:
97%
132,75 zł
Cena katalogowa177,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
192 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CO\N=C(\C(O)=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4+
InChI key
NLARCUDOUOQRPB-RUDMXATFSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 192 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?