Merck
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
192-193 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
Klucz InChI
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)