Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł 396,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
396,00 zł
Cena katalogowa528,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
mp
90-95 °C
SMILES string
NC1=CC=C(OC)C2=CC=CN=C21
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-9-5-4-8(11)10-7(9)3-2-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
MFLLTRMMFHENCM-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Amino-5-methoxyquinoline is a substituted quinoline derivative that can be prepared using 5-chloro-2-nitroaniline as a starting material. It can act as an easily removable directing group and also mediate C-H activation.[1] These properties have been useful for synthesizing isomeric dibenzoxazepinones and complex pyrrolidinones from compounds containing 8-amino-5-methoxyquinoline moiety.[1]
Application
The Chen auxiliary was reported to be an effective directing group in the synthesis of pyrrolidones from assisting in the activation of C(sp3)-H bonds and can be readily installed through amide bond formation and removed through mild conditions using CAN at room temperature.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 90-95 °C | mp 60-65 °C (lit.) | mp 71-73 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form solid | form - | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?