Kluczowe dokumenty
93598
Itaconic acid
analytical standard
Synonim(y):
Methylenesuccinic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
temp. samozapłonu
1472 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
165-168 °C (lit.)
gęstość
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)