The concentration of this product can be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.124 g/mL and a molecular weight of 158.15 g/mol. The minimum purity is 96.5%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 6.86M (96.5%) to 7.11M (100%).
Kluczowe dokumenty
109533
Dimethyl itaconate
97%
Synonim(y):
Ester dimetylowy kwasu 2-(metyleno)butanodiowego
Wybierz wielkość
295,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
295,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
Klucz InChI
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
If my product is in the liquid format, what is its concentration? How should I calculate its concentration?