Przejdź do
226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Synonim(y):
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107939
Assay:
97%
Form:
liquid
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
InChI key
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Methylene-γ-butyrolactone (Tulipane) was used to develop optically active spiro-[butyrolactone-pyrrolidine] via Cu(I)-catalyzed exo-selective 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
117757393568B59608
description
97%
description
98%
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
THF: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)