Wybierz wielkość
168,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
168,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
112-113 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?