Merck
259314
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.46
Beilstein:
1635505
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
tw
74-75 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Klucz InChI
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Bromobenzoyl chloride was used in the synthesis of 2-(3-bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole and (4-benzhydryl-1,4-diazepan-1-yl)(3-bromophenyl)methanone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of DNA Oligomers Containing Modified Uracil Possessing Electron-Accepting Benzophenone Chromophore.
Kazuhiko Nakatani et al.
The Journal of organic chemistry, 64(18), 6901-6904 (2001-10-25)
Synthesis and antiproliferative activity of novel homopiperazine derivatives in leukemia cells.
Teimoori S, et al.
Chemistry & Biology Interface, 1(1), 59-67 (2011)