Przejdź do
B59179
2-Bromobenzoyl chloride
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
585,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
508506
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI key
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B59209448079259624
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
245 °C (lit.)
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
bp
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
crystals
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>233.6 °F
flash_point_c
> 112 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)