Merck
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
Synonim(y):
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4943 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
gęstość
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
Klucz InChI
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,5-trifluoronitrobenzen może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)