Merck
258709
Sigma-Aldrich
4-Methoxythioanisole
97%
Synonim(y):
1-Methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5795 (lit.)
bp
99 °C/4 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-metoksy-tioanizol został użyty do przygotowania 1-metoksy-4-(metylosulfinylo)benzenu[1].
Inne uwagi
Contains 4-chloroanisole
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U Pérez et al.
Biochemistry, 29(11), 2757-2763 (1990-03-20)
Transient-state reactions of horseradish peroxidase compounds I and II with 1-methoxy-4-(methylthio)benzene (a para-substituted thioanisole) were studied over the pH range from 3.4 to 10.5. The pH-jump technique was applied to the compound II reactions at pH values below 8.6. The
Iron-catalyzed selective oxidation of sulfides to sulfoxides with the polyethylene glycol/O2 system.
Li B, et al.
Green Chemistry, 14(1), 130-135 (2012)