Przejdź do
467693
4-Fluorothioanisole
97%
Synonim(y):
4-Fluorophenyl methyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-733-4
MDL number:
Assay:
97%
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, thioether
SMILES string
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
196525199176F15145
description
97%
description
97%
description
≥97%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
184-185 °C (lit.)
bp
128-130 °C/10 mmHg (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
-
functional group
fluoro, thioether
functional group
bromo, thioether
functional group
ketone
functional group
fluoro, sulfone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)