Merck
257885
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyclopentadiene, mixture of isomers
Synonim(y):
NSC 176274
Wybierz wielkość
10 G
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethylsilyl cyclopentadiene reacts with ruthenium trichloride in alcohol solvent to yield ruthenocene[1].
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Diels-Alder reactions
  • Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
  • Allyl isomerization
  • Aromatization of C5 rings
  • Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)