Merck
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
Klucz InChI
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Zastosowanie
Chiral starting material.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)