Merck
25625
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrotoluene
≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Beilstein:
2044766
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
solid
mp
40-44 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phase transfer catalysis used in synthesis of N-(2-methyl-4-nitrophenyl) piperidine [J].
Wenqi YSXXL.
Chemical Reagents, 1, 013-013 (1993)