Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrCl2
Masa cząsteczkowa:
239.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.607
density
1.650 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, chloro
SMILES string
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.607 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.577 (lit.) |
| density 1.650 g/mL at 25 °C | density - | density - | density 1.411 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group bromo, chloro | functional group bromo, chloro | functional group bromo | functional group chloro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?