Kluczowe dokumenty
255726
Iron(III) oxide
99.998%
Synonim(y):
Ferric oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Fe2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Polecane produkty
Próba
99.998%
ciąg SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Klucz InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?