310069
Iron(II,III) oxide
powder, <5 μm, 95%
Synonim(y):
Ferrosoferric oxide, Iron oxide black, Magnetite
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
wielkość cząstki
<5 μm
mp
1538 °C (lit.)
gęstość
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Klucz InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A starting material to synthesize Ca2Fe2O5 (srebrodolskite) microspheres via a single-stage flame spheroidisation (FS) process.
- A catalyst for reverse water gas shift reactions(RWGS).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.