Merck
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
Synonim(y):
Ethyl sarcosinate hydrochloride
Wybierz wielkość
10 G
317,00 zł
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
317,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Beilstein:
3911182
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
127-128 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or