Kluczowe dokumenty
460613
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
97%
Synonim(y):
tert-Butyl sarcosinate hydrochloride
Wybierz wielkość
261,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
261,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
137-141 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
ciąg SMILES
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?