Merck
254967
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
96%
Synonim(y):
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
72 °C/7.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
TXVVVEUSVBLDED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 14-33 (2008-12-25)
Distributed Drug Discovery (D(3)) proposes solving large drug discovery problems by breaking them into smaller units for processing at multiple sites. A key component of the synthetic and computational stages of D(3) is the global rehearsal of prospective reagents and
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports