D110000
3,5-Dihydroxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
α-Resorcylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
236-238 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Klucz InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup