Merck
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Beilstein:
2694109
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
mp
97-99 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatizing agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)