Merck
251941
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5575 (lit.)
tw
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
NOHQUGRVHSJYMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chlorophenyl isocyanate has been used:
  • as standard to investigate the photocatalytic degradation of Monuron over TiO2 suspensions
  • in the preparation of 2-(2-chlorophenylamino)-3,5-dihydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-6H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-one
  • in synthesis of pentenylated β-cyclodextrin chlorophenyl carbamates
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocatalytic degradation of monuron in aqueous titanium dioxide dispersions.
Pramauro E, et al.
Environmental Science & Technology, 27(9), 1790-1795 (1993)
New Facile Synthesis of 3, 5-Dihydro-6H-imidazo [1, 2-b]-1, 2, 4-triazol-6-ones by an Iminophosphorane-Mediated Annulation.
Yuan J-Z, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(18), 4170-4176 (2006)
Monochloro-substituted phenyl carbamoylated ?-cyclodextrins as p-acid chiral stationary phases for high-performance liquid chromatography.
Bai ZW, et al.
Chromatographia, 58(1-2), 43-46 (2003)