Merck
250058
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H8Cl4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 90%
λmaks.
496 nm
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)