Merck
N2881
4-Nitrophenyl phenylphosphonate
adenosine receptor agonist, 5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10NO5P/c14-13(15)10-6-8-11(9-7-10)18-19(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H,16,17)
InChI key
NRGZTHQFAQCJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)