Przejdź do
438596
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
300-304 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)15-11(14)9(6)5-12/h2-4,13H,1H3
InChI key
GLGBPOSQDAZSIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin has been isolated from Curcuma longa isopropanol extract.[1]
Application
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin (CHMC) may be used as reagent for the stereo-specific preparation of RP- and SP-O-alkyl methylphosphonyl-CHMC esters.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
640611A3401543594
assay
97%
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
300-304 °C (lit.)
mp
240-244 °C (lit.)
mp
-
mp
296-299 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
functional group
chloro, ester
functional group
-
functional group
ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)