Merck
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
Wybierz wielkość
5 ML
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
760,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
5729399
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +20±1°, neat
skład
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476-1.479
gęstość
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2