Merck
246883
Sigma-Aldrich
6,13-Pentacenequinone
99%
Synonim(y):
6,13-Pentacenedione
Wybierz wielkość
1 G
459,00 zł
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
459,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
Klucz InChI
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Electronic structure of the lowest excited triplet state of 6,13-pentacenequinone has been studied by continuous-wave time-resolved electron paramagnetic resonance and pulsed electron nuclear double resonance[1].
Zastosowanie
6,13-Pentacenequinone has been used in:
  • deposition of 6,13-pentacenequinone thin films on n-Si substrates by thermal evaporation[2]
  • as precursor to diarylpentacenes, potential organic field-effect transitors[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 63, 9699-9699 (2007)
Structural and optical properties of 6, 13-pentacenequinone thin films.
Hwang DK, et al.
Applied Physics Letters, 85(23), 5568-5570 (2004)
Takuji Shimokage et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(6), 1201-1208 (2002-05-08)
Continuous-wave time-resolved EPR (cw-TREPR) and pulsed electron nuclear double resonance (ENDOR) studies have been carried out to clarify the electronic structure of the lowest excited triplet (Tl) state of 5,12-naphthacenequinone (5,12-NpQ) as well as 1,4-anthraquinone (1,4-AQ) and 6,13-pentacenequinone (6,13-PeQ). The
Produkty
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.