Merck
246867
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
Wybierz wielkość
1 G
261,80 zł
261,80 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
261,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
261,80 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
148-150 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Cyklopentylofenol został użyty do syntezy:
  • optycznie czynnego(S)-penbutololu (lek przeciwnadciśnieniowy) poprzez asymetryczną dihydroksylację Sharplessa[1]
  • (S)-1-(2,3-epoksypropoksy)-2-chloro-5-metylobenzen[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petra Doze et al.
Neurochemistry international, 40(2), 145-155 (2001-12-12)
Five potent, lipophilic beta-adrenoceptor antagonists (carvedilol, pindolol, toliprolol and fluorinated analogs of bupranolol and penbutolol) were labeled with either carbon-11 or fluorine-18 and evaluated for cerebral beta-adrenoceptor imaging in experimental animals. The standard radioligand for autoradiography of beta-adrenoceptors, [125I]-iodocyanopindolol, was
Regioselective alkylation of phenol with cyclopentanol over montmorillonite K10: An efficient synthesis of 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1, 1-dimethylethyl) amino] propan-2-ol {(S)-penbutolol}.
Phukan P and Sudalai A.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 3015-3018 (1999)