Merck
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4530 (lit.)
tw
85 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup