Merck
245542
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H6(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
72-73.5 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)CCC(=O)C=C1
InChI
1S/C8H12O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3,5H,4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guifang Zhang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 48(11), 5243-5249 (2007-10-27)
To describe a method of drug delivery to the retina via aerosolized nanoparticles in the gas phase during the gas-exchange stage of vitrectomy in a porcine model. An ultrasonically atomized and dried sodium fluorescein aerosol was produced with a concentration
Studies on the reactions of α, β-enones with allyl indium reagent; effects of TMSCl as promoter on regioselectivity.
Lee PH, et al.
Tetrahedron Letters, 42(1), 37-39 (2001)
Borja Oliver-Tomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(52), 12900-12908 (2017-07-06)
For the reaction mechanism of the ketonic decarboxylation of two carboxylic acids, a β-keto acid is favored as key intermediate in many experimental and theoretical studies. Hydrogen atoms in the α-position are an indispensable requirement for the substrates to react