Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-312-7
MDL number:
Form:
powder
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
SMILES string
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
InChI key
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Application
Piracetam has been used to study crystal structure and physicochemical properties of six co-crystals of piracetam. It has also been used to study its in vitro antioxidant properties.
Biochem/physiol Actions
Piracetam (2-oxo-1-pyrrolidinyl-acetamide) is a nootropic drug, which enhances memory and facilitates learning. Piracetam also acts as a vasodilator and improves blood flow. It has a potential to treat cognitive impairment in aging, brain injury, memory and balance problems. In addition, piracetam is also used to treat peripheral vascular disease.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piracetam
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?