244686
Sodium
25-35 wt % dispersion in paraffin
Synonim(y):
Sodium metal
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 440 °C)
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
25-35 wt % dispersion in paraffin
rezystywność
4.69 μΩ-cm, 20°C
tw
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
Klucz InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1