Przejdź do
1.06260
Sód
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Synonim(y):
Sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.99
UNSPSC Code:
12141806
EC Index Number:
231-132-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>115 °C
impurities
≤0.01% Chloride (Cl)
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.1%, K: ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0,1 %
K (Potas): ≤ 0,05 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2228448374571172
Sód rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Supelco
1.06260
Sód
form
solid
form
solid
form
cubes
form
pieces (large)
mp
97.8 °C
mp
97.8 °C
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
bp
889 °C/1013 hPa
bp
889 °C/1013 hPa
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
cation traces
Ca: ≤0.1%, K: ≤0.05%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤400 mg/kg, K: ≤300 mg/kg
impurities
≤0.01% Chloride (Cl)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sód
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C