Przejdź do
282065
Sodium
ACS reagent, dry
Synonim(y):
Sodium metal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
230,25 zł
450 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141806
EC Number:
231-132-9
MDL number:
Form:
solid
230,25 zł
Cena katalogowa307,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): passes test
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
InChI key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes
  • Zintl phases
  • Sodium dislodging for depolymerization
  • Graphitization of aerogel-like carbons
Packaging
Packaged under nitrogen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
26271471172940887
Sodium metal anode, for CR16XX coin cell testing, 99% Na chips, diam. × thickness 12.0 mm × 0.45 mm, battery grade
940887
Sodium
description
ACS reagent, dry
description
99.95% trace metals basis, ingot
description
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
description
metal anode, for CR16XX coin cell testing, 99% Na chips, diam. × thickness 12.0 mm × 0.45 mm, battery grade
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
form
solid
form
ingot
form
pieces (large)
form
chips
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
battery grade
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it stored in liquids like mineral oils, kerosene or something like that? I'm looking for the solid Na chunk without any liquid filling
    1 answer
    1. This Sodium is dry and is not packaged with any mineral oil or kerosene.
      Helpful?
  4. What physical form is this product sold as? (Powder, chunks, ingots, etc)
    1 answer
    1. The physical form of this material is listed as lumps.