Kluczowe dokumenty
244007
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline N-oxide
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp
58-61 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C8H15NO/c1-7(2)5-8(3,4)9(10)6-7/h6H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
GUQARRULARNYQZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)