Merck
243698
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
RbOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 243698, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
Klucz InChI
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)