Merck
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
Synonim(y):
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(OH)CO2CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
Beilstein:
1726254
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
czystość optyczna
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)